2-(3-Fluorphenyl)ethanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010684-1G 010684-5G
FLUO010684-1GEA 36.9 EUR InStock
FLUO010684-1G FLUO010684-5G
2-(3-Fluorphenyl)ethanol
2-(3-Fluorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉FO
Siedepunkt: 70…71 °C (2 mmHg)
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00045998
CAS-Nummer: 52059-53-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge