3-(2-Aminoethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010689-1G 010689-5G
FLUO010689-1GEA 66.5 EUR InStock
FLUO010689-1G FLUO010689-5G
3-(2-Aminoethyl)pyridin
3-(2-Aminoethyl)pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Siedepunkt: 54 °C (0,06 mmHg)
MDL Number: MFCD00191604
CAS-Nummer: 20173-24-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge