3-Nitrophenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010815-25G 010815-5G
FLUO010815-25GEA 90.9 EUR InStock
FLUO010815-25G FLUO010815-5G
3-Nitrophenylboronsäure
3-Nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₆BNO₄
Melting Pt: 290…291 °C
MDL Number: MFCD00007193
CAS-Nummer: 13331-27-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge