3-Indolylessigsäurehydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011172-5G 011172-25G
FLUO011172-5GEA 79.1 EUR InStock
FLUO011172-5G FLUO011172-25G
3-Indolylessigsäurehydrazid
3-Indolylessigsäurehydrazid
Formel: C₁₀H₁₁N₃O
MW: 189.22 g/mol
Melting Pt: 198
MDL Number: MFCD00005634
CAS-Nummer: 5448-47-5
EINECS: 226-672-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge