4-Brom-2-chlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013081-5G 013081-25G
FLUO013081-5GEA 82.1 EUR InStock
FLUO013081-5G FLUO013081-25G
4-Brom-2-chlorbenzolsulfonylchlorid
4-Brom-2-chlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃BrCl₂O₂S
Melting Pt: 76…81 °C
MDL Number: MFCD03094630
CAS-Nummer: 351003-52-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge