6-Chlornicotinonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF390.5 CFF390.10 013153-5G 013153-25G 013153-1G
CHMPCFF390.5EA 799 EUR InStock
CHMPCFF390.5 CHMPCFF390.10 FLUO013153-5G FLUO013153-25G FLUO013153-1G
6-Chlornicotinonitril
6-Chlornicotinonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
MW: 138.56 g/mol
MDL Number: MFCD00084941
CAS-Nummer: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge