2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
FL13234.POR 013234-25G
CHMPFL13234.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13234.POR FLUO013234-25G
2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol
2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol
Formel: C₆H₃BrFI
MW: 300.9 g/mol
MDL Number: MFCD00142868
CAS-Nummer: 202865-73-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge