2-Brom-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13792.POR 013792-5G 013792-1G
CHMPFL13792.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13792.POR FLUO013792-5G FLUO013792-1G
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzylbromid
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅Br₂F₃
MW: 317.93 g/mol
MDL Number: MFCD04973762
CAS-Nummer: 886496-63-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge