2-Brom-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013908-5G 013908-1G
FLUO013908-5GEA 137 EUR InStock
FLUO013908-5G FLUO013908-1G
2-Brom-4-(trifluormethyl)pyridin
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
MDL Number: MFCD00153085
CAS-Nummer: 175205-81-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge