3-Iod-4-methoxybenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
015259-1G 015259-25G 015259-5G
FLUO015259-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO015259-1G FLUO015259-25G FLUO015259-5G
3-Iod-4-methoxybenzoesäure
3-Iod-4-methoxybenzoesäure
Formel: C₈H₇IO₃
MW: 278.05 g/mol
MDL Number: MFCD00017347
CAS-Nummer: 68507-19-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge