2-Brom-5-nitrothiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
017215-5G 017215-10G
FLUO017215-5GEA 128 EUR InStock
FLUO017215-5G FLUO017215-10G
2-Brom-5-nitrothiazol
2-Bromo-5-nitrothiazole
Formel: C₃HBrN₂O₂S
MW: 209.02 g/mol
Melting Pt: 93
Dichte: 2.295 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005317
CAS-Nummer: 3034-48-8
EINECS: 221-226-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge