5-Methyl-3-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF179.10 CFF179.25 017252-25G 017252-1G 017252-5G
CHMPCFF179.10EA 532 EUR InStock
CHMPCFF179.10 CHMPCFF179.25 FLUO017252-25G FLUO017252-1G FLUO017252-5G
5-Methyl-3-isoxazolcarbonsäure
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₃
MDL Number: MFCD01318162
CAS-Nummer: 3405-77-4
EINECS: 222-289-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge