5-Isoxazolcarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF303.2.5 CFF303.10 017345-2.5G 017345-10G
CHMPCFF303.2.5EA 268 EUR InStock
CHMPCFF303.2.5 CHMPCFF303.10 FLUO017345-2.5G FLUO017345-10G
5-Isoxazolcarbonsäure
5-Isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₃
MDL Number: MFCD00156151
CAS-Nummer: 21169-71-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge