1-(2-Chlor-6-fluorbenzyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF311.5 017351-5G 017351-1G
CHMPCFF311.5EA 532 EUR InStock
CHMPCFF311.5 FLUO017351-5G FLUO017351-1G
1-(2-Chlor-6-fluorbenzyl)piperazin
1-(2-Chlor-6-fluorbenzyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₄ClFN₂
MDL Number: MFCD00816605
CAS-Nummer: 215655-20-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge