3-Chlor-2-thenoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF381.5 CFF381.10 CFF381.25 017407-5G 017407-10G 017407-25G
CHMPCFF381.5EA 532 EUR InStock
CHMPCFF381.5 CHMPCFF381.10 CHMPCFF381.25 FLUO017407-5G FLUO017407-10G FLUO017407-25G
3-Chlor-2-thenoesäure
3-Chlor-2-thenoesäure
Formel: C₅H₃ClO₂S
MDL Number: MFCD00043888
CAS-Nummer: 59337-89-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge