3-(2-Bromphenyl)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018310-1G 018310-5G
FLUO018310-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018310-1G FLUO018310-5G
3-(2-Bromphenyl)propionsäure
3-(2-Bromphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
MDL Number: MFCD01310791
CAS-Nummer: 15115-58-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge