3-(3-Chlorphenyl)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018434-1G 018434-5G
FLUO018434-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO018434-1G FLUO018434-5G
3-(3-Chlorphenyl)propionsäure
3-(3-Chlorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉ClO₂
MDL Number: MFCD01310801
CAS-Nummer: 21640-48-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge