3-(o-Tolyl)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018855-1G 018855-5G
FLUO018855-1GEA 69.8 EUR InStock
FLUO018855-1G FLUO018855-5G
3-(o-Tolyl)propionsäure
3-(o-Tolyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00079773
CAS-Nummer: 22084-89-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge