2-Fluor-N-methylanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
019280-10G 019280-25G
FLUO019280-10GEA 31.1 EUR InStock
FLUO019280-10G FLUO019280-25G
2-Fluor-N-methylanilin
2-Fluor-N-methylanilin
Formel: C₇H₈FN
MDL Number: MFCD00028030
CAS-Nummer: 1978-38-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge