1-(4-Bromphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
SR460.5 SR460.25 SR460.100 SR460.200
MENASR460.5EA 0 EUR InStock
MENASR460.5 MENASR460.25 MENASR460.100 MENASR460.200
1-(4-Bromphenyl)-2-thioharnstoff
1-(4-Bromphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄Br)NHC(S)NH₂
MW: 231.12 g/mol
Siedepunkt: 319
Melting Pt: 186
MDL Number: MFCD00041176
CAS-Nummer: 2646-30-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge