4-Propylcyclohexanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14584.0005 8.14584.0025 8.14584.0250
8.14584.0005EA 29.5 EUR InStock
8.14584.0005 8.14584.0025 8.14584.0250
4-Propylcyclohexanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Propylcyclohexanone
Formel: C₉H₁₆O
Siedepunkt: 219 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00058690
CAS-Nummer: 40649-36-3
EINECS: 406-810-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.96 g/l (20 °C)
Molar Mass 140.22 g/mol
Boiling Point 219 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.23 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge