Butyllithium 1.6 mol/l in Hexan
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10694113-800ML 10694113-100ML
MOLE10694113-800MLEA 0 EUR InStock
MOLE10694113-800ML MOLE10694113-100ML
Butyllithium 1.6 mol/l in Hexan
n-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
Dichte: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –22 °C
MDL Number: MFCD00009414
CAS-Nummer: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge