Benzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
101338-100G 101338-500G 101338-5G
SIAL101338-100GEA 63.8 EUR InStock
SIAL101338-100G SIAL101338-500G SIAL101338-5G
Benzothiazol, Sigma-Aldrich®
Benzothiazole
Formel: C₇H₅NS
Siedepunkt: 231 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,246 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005775
CAS-Nummer: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01108
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge