Propylpropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
112267-100ML 112267-1L
SIAL112267-100MLEA 76.6 EUR InStock
SIAL112267-100ML SIAL112267-1L
Propylpropionat, Sigma-Aldrich®
Propylpropionat
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Dichte: 0.88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009373
CAS-Nummer: 106-36-5
EINECS: 203-389-7
UN: 3272
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge