4-Methoxybenzylmercaptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
113158-25G 113158-5G
SIAL113158-25GEA 328 EUR InStock
SIAL113158-25G SIAL113158-5G
4-Methoxybenzylmercaptan, Sigma-Aldrich®
4-Methoxybenzylmercaptan
Formel: C₈H₁₀OS
Siedepunkt: 90…95 °C (0,67 hPa)
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004871
CAS-Nummer: 6258-60-2
EINECS: 228-393-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge