Methyl-10-undecenoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
115126-25ML 115126-500ML
SIAL115126-25MLEA 58.5 EUR InStock
SIAL115126-25ML SIAL115126-500ML
Methyl-10-undecenoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-10-undecenoat
Formel: C₁₂H₂₂O₂
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –27,5 °C
Dichte: 0,889 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00016689
CAS-Nummer: 111-81-9
EINECS: 203-910-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge