Isophthalaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
115282-25G 115282-5G
SIAL115282-25GEA 82.4 EUR InStock
SIAL115282-25G SIAL115282-5G
Isophthalaldehyd, Sigma-Aldrich®
Isophthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₂
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 89…91 °C
MDL Number: MFCD00003372
CAS-Nummer: 626-19-7
EINECS: 210-935-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge