Ethyllävulinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
122629-100G 122629-500G
SIAL122629-100GEA 54.7 EUR InStock
SIAL122629-100G SIAL122629-500G
Ethyllävulinat, Sigma-Aldrich®
Ethyllävulinat
Formel: C₇H₁₂O₃
Siedepunkt: 93 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009209
CAS-Nummer: 539-88-8
EINECS: 208-728-2
Merck Index: 13,03852
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge