5-Chlorvaleriansäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
125245-10G 125245-50G
SIAL125245-10GEA 106 EUR InStock
SIAL125245-10G SIAL125245-50G
5-Chlorvaleriansäurechlorid, Sigma-Aldrich®
5-Chlorvaleriansäurechlorid
Formel: C₅H₈Cl₂O
Siedepunkt: 97…99 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000758
CAS-Nummer: 1575-61-7
EINECS: 216-403-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge