Tetrachlorphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
131865-100G 131865-500G
SIAL131865-100GEA 50.8 EUR InStock
SIAL131865-100G SIAL131865-500G
Tetrachlorphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorphthalsäureanhydrid
Formel: C₈Cl₄O₃
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,52 g/cm³ (275 °C)
MDL Number: MFCD00005920
CAS-Nummer: 117-08-8
EINECS: 204-171-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge