p-Toluonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
132330-100G 132330-25G 132330-500G
SIAL132330-100GEA 89.2 EUR InStock
SIAL132330-100G SIAL132330-25G SIAL132330-500G
p-Toluonitril, Sigma-Aldrich®
p-Toluonitril
Formel: C₈H₇N
MW: 117.15 g/mol
Siedepunkt: 217.6
Melting Pt: 25…28 °C
Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001827
CAS-Nummer: 104-85-8
EINECS: 203-244-8
Merck Index: 12,09676
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge