2-Naphthalinsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
133361-25G 133361-5G
SIAL133361-25GEA 589 EUR InStock
SIAL133361-25G SIAL133361-5G
2-Naphthalinsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Naphthalinsulfonylchlorid
Formel: C₁₀H₇ClO₂S
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 71…72 °C
MDL Number: MFCD00004087
CAS-Nummer: 93-11-8
EINECS: 202-219-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge