1-(Trimethylsilyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MQ200
153583-25ML 153583-5ML
SIAL153583-25MLEA 121 EUR InStock
SIAL153583-25ML SIAL153583-5ML
1-(Trimethylsilyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Formel: C₆H₁₂N₂Si
MW: 140.26 g/mol
Siedepunkt: 209
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 61
MDL Number: MFCD00005280
CAS-Nummer: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge