Formaldehyd ≥34,5% in wässriger Lösung stabilisiert USP, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: 9.0-15.0 % Stabilisiert mit Methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
15512-1L-R 15512-2.5L-R 15512-25KG-R 15512-5L-R
SIAL15512-1L-REA 67.8 EUR InStock
SIAL15512-1L-R SIAL15512-2.5L-R SIAL15512-25KG-R SIAL15512-5L-R
Formaldehyd ≥34,5% in wässriger Lösung stabilisiert USP, Sigma-Aldrich®
Formaldehyd
Formel: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Siedepunkt: -19.3
Melting Pt: -92
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
UN: 2209
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04259
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge