(4-Methoxyphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
169986-100G 169986-25G
SIAL169986-100GEA 93.8 EUR InStock
SIAL169986-100G SIAL169986-25G
(4-Methoxyphenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(4-Methoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₉H₉NO
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 8 °C
Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 117 °C
MDL Number: MFCD00001919
CAS-Nummer: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge