2-(2-Aminophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
192600-5G 192600-25G
SIAL192600-5GEA 49.8 EUR InStock
SIAL192600-5G SIAL192600-25G
2-(2-Aminophenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Aminophenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Siedepunkt: 308
Melting Pt: 89
Dichte: 1.045 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00007754
CAS-Nummer: 5339-85-5
EINECS: 226-275-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge