Iodtrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
195529-100G 195529-25G 195529-5G
SIAL195529-100GEA 274 EUR InStock
SIAL195529-100G SIAL195529-25G SIAL195529-5G
Iodtrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Iodtrimethylsilan
Formel: C₃H₉ISi
MW: 200.09 g/mol
Siedepunkt: 106
Melting Pt: < 0 °C
Dichte: 1.47 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001028
CAS-Nummer: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge