Dikaliumtetrachloropalladat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
205796-10G 205796-2G
SIAL205796-10GEA 624 EUR InStock
SIAL205796-10G SIAL205796-2G
Dikaliumtetrachloropalladat, Sigma-Aldrich®
Dikaliumtetrachloropalladat
Formel: Cl₄K₂Pd
Melting Pt: 105 °C
Dichte: 2,67 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011373
CAS-Nummer: 10025-98-6
EINECS: 233-049-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge