2-(Trimethylsilyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
226890-10G 226890-1G 226890-50G
SIAL226890-10GEA 195 EUR InStock
SIAL226890-10G SIAL226890-1G SIAL226890-50G
2-(Trimethylsilyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Formel: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
MW: 118.25 g/mol
Siedepunkt: 145
Melting Pt: 0
Dichte: 0.8358 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002825
CAS-Nummer: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
UN: 1987
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge