4-Bromphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
241563-10G 241563-50G
SIAL241563-10GEA 97 EUR InStock
SIAL241563-10G SIAL241563-50G
4-Bromphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
4-Bromphenylisocyanat
Formel: C₇H₄BrNO
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 42 °C
MDL Number: MFCD00002022
CAS-Nummer: 2493-02-9
EINECS: 219-662-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01415
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge