2-Chlorethylmethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
242349-100G 242349-5G
SIAL242349-100GEA 147 EUR InStock
SIAL242349-100G SIAL242349-5G
2-Chlorethylmethylether, Sigma-Aldrich®
2-Chlorethylmethylether
Formel: C₃H₇ClO
Siedepunkt: 89…90 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –55…55 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000972
CAS-Nummer: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge