Allylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
243272-25G 243272-5G
SIAL243272-25GEA 379 EUR InStock
SIAL243272-25G SIAL243272-5G
Allylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Allylisocyanat
Formel: C₄H₅NO
MW: 83.09 g/mol
Siedepunkt: 87…89 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002044
CAS-Nummer: 1476-23-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge