Tris(diethylamino)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
253189-25G 253189-5G
SIAL253189-25GEA 193 EUR InStock
SIAL253189-25G SIAL253189-5G
Tris(diethylamino)phosphin, Sigma-Aldrich®
Tris(diethylamino)phosphin
Formel: C₁₂H₃₀N₃P
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009041
CAS-Nummer: 2283-11-6
EINECS: 218-920-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge