tert-Butylethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
253898-5G 253898-25G
SIAL253898-5GEA 89 EUR InStock
SIAL253898-5G SIAL253898-25G
tert-Butylethylether, Sigma-Aldrich®
tert-Butylethylether
Formel: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Siedepunkt: 71
Melting Pt: –97 °C
Dichte: 0.752 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009225
CAS-Nummer: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN: 1179
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03809
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge