8-Bromcaprylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
257583-10G 257583-1G 257583-50G
SIAL257583-10GEA 179 EUR InStock
SIAL257583-10G SIAL257583-1G SIAL257583-50G
8-Bromcaprylsäure, Sigma-Aldrich®
8-Bromcaprylsäure
Formel: BrH₂C(CH₂)₆COOH
Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 38,5 °C
Dichte: 1,324 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004430
CAS-Nummer: 17696-11-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge