Diethylmethylphosphonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
268119-25G 268119-5G
SIAL268119-25GEA 234 EUR InStock
SIAL268119-25G SIAL268119-5G
Diethylmethylphosphonat, Sigma-Aldrich®
Diethylmethylphosphonat
Formel: C₅H₁₃O₃P
MW: 152.13 g/mol
Siedepunkt: 190…194 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.0406 g/cm³ (30 °C)
MDL Number: MFCD00009813
CAS-Nummer: 683-08-9
EINECS: 211-667-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge