1,3-Dioxolan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
271020-100ML 271020-1L
SIAL271020-100MLEA 101 EUR InStock
SIAL271020-100ML SIAL271020-1L
1,3-Dioxolan, Sigma-Aldrich®
1,3-Dioxolan
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Siedepunkt: 75
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 1.066 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00003207
CAS-Nummer: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN: 1166
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge