N-Methylethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
291145-25G 291145-5G
SIAL291145-25GEA 258 EUR InStock
SIAL291145-25G SIAL291145-5G
N-Methylethylamin, Sigma-Aldrich®
N-Methylethylamin
Formel: C₃H₉N
Siedepunkt: 36…37 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,6893 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009030
CAS-Nummer: 624-78-2
EINECS: 210-862-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge