1-Chlorethylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
301485-25G 301485-5G
SIAL301485-25GEA 103 EUR InStock
SIAL301485-25G SIAL301485-5G
1-Chlorethylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
1-Chlorethylchlorformiat
Formel: C₃H₄Cl₂O₂
MW: 142.97 g/mol
Siedepunkt: 118…119 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –65 °C
Dichte: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 40
MDL Number: MFCD00000647
CAS-Nummer: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN: 2742
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge