Desoxycholsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
30960-100G 30960-25G
SIAL30960-100GEA 183 EUR InStock
SIAL30960-100G SIAL30960-25G
Desoxycholsäure, Sigma-Aldrich®
Desoxycholsäure
Formel: C₂₄H₄₀O₄
MW: 392.58 g/mol
Siedepunkt: 504
Melting Pt: 190
MDL Number: MFCD00003673
CAS-Nummer: 83-44-3
EINECS: 201-478-5
Merck Index: 13,02916
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge